주요 문서
PRIH93ED7A72
Princeton BioMolecular Research, Inc.
methyl 6-nitroquinoline-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 6-nitro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8N2O4/c1-17-11(14)10-4-2-7-6-8(13(15)16)3-5-9(7)12-10/h2-6H,1H3
InChI key
CUJMOCFFAPUMHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR002855
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)