주요 문서
PRIH3239D229
Princeton BioMolecular Research, Inc.
methyl 4-{[(8-methoxy-6-oxo-6H-benzo[c]chromen-3-yl)oxy]methyl}-5-methyl-2-furoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
394.38
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 4-{[(8-methoxy-6-oxo-6H-benzo[c]chromen-3-yl)oxy]methyl}-5-methyl-2-furoate
Inchi Code
1S/C22H18O7/c1-12-13(8-20(28-12)22(24)26-3)11-27-15-5-7-17-16-6-4-14(25-2)9-18(16)21(23)29-19(17)10-15/h4-10H,11H2,1-3H3
InChI key
YALYULABHIQQHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR346729
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)