주요 문서
PRI424049136
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2,3-dihydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-6-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3-dihydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-6-one
Inchi Code
1S/C13H12O4/c14-10-5-9-7-3-1-2-4-8(7)13(16)17-12(9)6-11(10)15/h5-6,14-15H,1-4H2
InChI key
BYWQENRDUAFAAH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR015257
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)