주요 문서
YY3029316
Millipore
Filter Holder 293 mm, stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104909
eCl@ss:
32031613
높이
29.3 cm (11.5 in.)
Quality Level
길이
29.3 cm
중량
21.4 kg (47.2 lb)
애플리케이션
Small-volume applications