주요 문서
XX1004724
Millipore
Funnel, PTFE-faced, 300 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104909
eCl@ss:
32031613
material
PTFE-coated
borosilicate glass
직경
47 mm
깔대기 용량
300 mL
응용 분야
filtration
배송 상태
ambient
일반 설명
REMOVE FROM SCOPE