문서
XX1004700
Millipore
Glass filter holder assembly with funnel, fritted base, stopper, clamp, 47 mm
Glass filter holder assembly with funnel, fritted base, stopper, clamp, 47mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104909
eCl@ss:
32031613
material
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
silicone stopper
높이
22.9 cm
직경
7.6 cm
필터 직경
47 mm
여과 면적
9.6 cm2
깔대기 용량
300 mL
피팅
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
응용 분야
filtration
호환성
for use with Classic Glass Filter Holder
배송 상태
ambient
일반 설명
REMOVE FROM SCOPE
원리
Vacuum
제조 메모
Sterilization Method
UV sterilize or autoclave without filter in-place