주요 문서
TUADP1088
Millipore
Take-Up Adapter Type D - 276 mm (10.88 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161525
eCl@ss:
32031603
material
polypropylene
Quality Level
제조업체/상표
Millistak+®
호환성
for use with MILLISTAK+® Cartridge Housings
성분
2 gaskets
법적 정보
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany