주요 문서
ST1698
Sigma-Aldrich
Anti-PDLIM7 Mouse mAb (2D6)
liquid, clone 2D6, Calbiochem®
동의어(들):
Anti-PD2 and LIM Domain7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2D6, monoclonal
양식
liquid
미포함
preservative
종 반응성
human
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG1
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PDLIM7(9260)
일반 설명
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~45-50 kDa PDLIM7 protein.
Recognizes the ~45-50 kDa PDLIM7 protein in HeLa cells.
This Anti-PDLIM7 Mouse mAb (2D6) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of PDLIM7.
면역원
Full-length, recombinant, human PDLIM7 (aa 1-458), expressed as a GST fusion protein
경고
Toxicity: Regulatory Review (Z)
기타 정보
Herrick, S., et al. 2009. Mol. Cell Neurosci.43, 188.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable