문서
ST1558
Sigma-Aldrich
Anti-ALOX12 Mouse mAb (2D10)
liquid, clone 2D10, Calbiochem®
동의어(들):
Anti-Arachidonate 12-Lipoxygenase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2D10, monoclonal
형태
liquid
미포함
preservative
종 반응성
human
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG2a
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ALOX12(239)
일반 설명
Anti-ALOX12, mouse monoclonal, clone 2D10, recognizes the ALOX12 protein. It is validated for ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ALOX12 protein.
Recognizes the ALOX12 protein.
면역원
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 564-664 of human ALOX12, expressed as a GST fusion protein
경고
Toxicity: Regulatory Review (Z)
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg