주요 문서
SF10F2001
Millipore
SUS Filter Powder Sintering
pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
동의어(들):
SUS Filter Powder Sintering 10 μm Code F 20 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031610
material
PTFE seal
stainless steel
제조업체/상표
SUS Filter
재고 정보
available only in Japan
파라미터
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
카트리지 공칭 길이
20 in. (50 cm)
공극 크기
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
입력
sample type liquid
카트리지 코드
Code F (double open end w/flat gaskets)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Device Configuration: Cartridge
특징 및 장점
Format: Single Layer
제조 메모
Sterilization Method
Multiple Steam Sterilizable