SCNY00100
Millipore® Steriflip® Vacuum Tube Top Filter
pore size 100.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
동의어(들):
Steriflip® Nylon Net Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit, tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
About This Item
추천 제품
material
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Quality Level
무균
sterile
제품 라인
Steriflip®
특징
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
포장
pack of 25 ea
파라미터
45 °C max. temp.
기술
sterile filtration: suitable
높이
138 mm
직경
6.4 cm
필터 직경
4 cm
여과 면적
7 cm2
깔대기 용량
50 mL
공극 크기
100.0 μm pore size
피팅
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
배송 상태
ambient
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
Steriflip® Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit has been used in tumor procurement and processing. It has also been used in the isolation of cardiac stem cells (CSCs) from the extracted hearts of Balb/c mice.
법적 정보
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
조직 및 줄기세포 유래 3D 뇌, 장, 소화관, 폐 및 암 종양 오가노이드 모델을 생성하는 오가노이드 배양 제품.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.