주요 문서
S384PCR
Millipore
MultiScreen PCR384 Filter Plate
Purification of PCR products
동의어(들):
Montage PCR Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.15
material
polystyrene
Quality Level
무균
non-sterile
제조업체/상표
MultiScreen®
파라미터
100 μL sample volume (per well)
기술
PCR: suitable
플레이트 크기
384 wells
공극 크기
pore sizeproprietary
배송 상태
ambient
일반 설명
Filter Code: PCR
애플리케이션
Purification of PCR products
Research Category
Nucleic acid
특징 및 장점
Proprietary membrane
성분
Does not include reagents
물리적 형태
Color Code: Clear
기타 정보
Automation Compatible: No
법적 정보
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany