주요 문서
PX1280
Supelco
Platinum Chloride Solution 10% W/W
liquid
동의어(들):
Platinum Chloride Solution 10% W/W, Chloroplatinic Acid, 10% Solution, Chloroplatinic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H2Cl6Pt · 6H2O
Molecular Weight:
517.90
UNSPSC 코드:
41116107
양식
liquid
배송 상태
ambient
저장 온도
no temp limit
일반 설명
TITRISTAR
분석 메모
Expiration date: Exp 24 months from mfg date
Assay: 10.0% min
Color: Yellow
Form: Clear liquid
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials