콘텐츠로 건너뛰기
P3C030D01
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® Membrane
filtration area 0.11 m2, NMWCO 30 kDa
동의어(들):
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 30 kDa Membrane, D screen, 0.11 m2
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
eCl@ss:
32031602
UNSPSC Code:
41104903
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Segment
material
TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
feature
holdup volume 23 mL (in feed channel)
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
H
2.4 cm (0.93 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.11 m2
membrane area
0.11 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel® (Membrane)
pore size
30 kDa NMWCO
pH
2-13
General description
Pellicon® 3 filtration devices are advanced, high-performance cassettes ideal for today’s higher titer therapeutic antibodies as well as the more demanding filtration processes that require higher operating pressures, temperatures and caustic cleaning regimes.
The Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® Membrane is designed for the filtration of therapeutic proteins (such as monoclonal antibodies) and recombinant and non-recombinant proteins.
This P3C030D01 Pellicon® 3 ultrafiltration device features a pore size of 30 kDa NMWCO, a filtration area of 0.11 m2, a PLCTK membrane, and dimensions measuring 0.8 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L).
Features and Benefits
  • Rugged & reliable – ideally suited for today′s more demanding filtration processes
  • High performance – produces excellent resolution, yields and back-pressure resistance
  • Optimum product recovery – thanks to proven membrane technology
  • Void-free technology – leading-edge membranes resolve virtually any separation challenge
  • Defect-free, superior adhesion – Ultracel®uses composite membranes cast on a microporous substrate
  • Automated manufacturing – delivers unbeatable performance, consistency and reliability
  • Easy installation & care – simple to install and maintain
Analysis Note
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Other Notes
These products are manufactured in a facility which adheres to Good Manufacturing Practices.
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
저장 등급
10 - Combustible liquids
무슨 일이 일어나고 있는 걸까?
WGK 2
Emprove® 프로그램을 사용하여 GMP 준수 유지
Emprove® Dossiers로 자격을 가속화하고, 규정 준수를 유지하며, 시간을 절약하세요.
Dossiers 다운로드
주: EmproveSuite.com으로 이동하게 됩니다. 귀하의 사용자 이름과 비밀번호는 시그마알드리치닷컴과는 별개이며 다를 수 있습니다.
무료로 등록하고 몇 분 안에 Emprove® Dossiers에 액세스하세요. 구독 플랜을 업그레이드하여 Emprove® Suite에서 고급 및 맞춤형 콘텐츠를 잠금 해제하세요.
원하는 정보를 찾지 못하셨나요? Emprove® 프로그램 도움말 페이지 방문하기.
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
제품이나 로트/배치 번호를 찾는 데 어려움을 겪고 계신가요?
제품 번호는 웹사이트에 표시될 때 팩 크기/수량과 통합되어 있습니다(예: T1503-25G). 확인하십시오 제품 번호 필드에 해당 제품 번호만 입력하십시오 (예시: T1503).
예:
T1503
제품 번호
-
25G
포장 크기/수량
추가적인 예시:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
입력하기 1.000309185)
문제가 있습니까? 자유롭게 연락 기술 서비스 지원 요청