주요 문서
MXRJ2000HTL
Millipore
Mobius® 2000 L Power MIX carrier w/ hoist, temp sensor, load cells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
eCl@ss:
32010600
파라미터
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
Quality Level
높이
133.2 in. (3384 mm) , with hoist
81.7 in. (2100 mm) , without hoist
너비
1619.3 cm , 63.75 in.
중량
953 kg
법적 정보
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany