주요 문서
MVGSWG124
Millipore
Microfil V, 100mL, 0.22µm Mixed Cellulose Esters white gridded
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116129
NACRES:
NB.24
제조업체/상표
Microfil®
공극 크기
0.22 μm pore size
일반 설명
Microfil devices offer a convenient monitoring method to detect contamination related problems easily and reliably.
애플리케이션
Specific test regulations
법적 정보
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3