주요 문서
MP0DDSPMAN2
Millipore
Millistak+® Pod Manifold
hydrophilic
동의어(들):
Millistak+ Pod Disposable Manifold 2 Rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
특징
hydrophilic
Quality Level
제조업체/상표
Millistak+®
입력
sample type liquid
법적 정보
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany