Merck
MIX0200BRKT4
Millipore
Support bracket for 200L mixer bag with 4" port
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103801
eCl@ss:
32010600
material
316L stainless steel
Quality Level
높이
55 cm (21.65 in.)
너비
21 cm (8.25 in.)