MABS196
Anti-mTOR/FRAP Antibody, clone 22C2
clone 22C2, from mouse
동의어(들):
Serine/threonine-protein kinase mTOR, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, Mammalian target of rapamycin, mTOR, Mechanistic target of rapamycin, Rapamycin and FKBP12 target 1, Rapam
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
22C2, monoclonal
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MTOR(2475)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Signaling
Kinases & Phosphatases
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in Rho30 cell extracts. (Hosoi, H., et al. (1998). Molecular Pharmacology. 54:815–824.)
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected mTOR/FRAP on 10 µg of Jurkat cell lysate.
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Jurkat cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable