문서
IPAKGARA1
Milli-Q
IPAK Gard® Pretreatment Pack
This product is replaced with IPAKGARD1. Search to Explore!
동의어(들):
IPAK Gard® 3-5 pretreatment pack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
Quality Level
특징
removal of colloids, particles and free chlorine
포장
pkg of 1 unit
제조업체/상표
IPAK Gard®
높이
39.5 cm (15.5 in.)
공극 크기
5 μm pore size
호환성
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
IPAK Gard® 3-5 pretreatment pack provides optimal protection of the reverse osmosis (RO) membrane, improving your system’s performance and extending its lifetime. For use with Milli-Q® IQ 7003/05, Milli-Q® IX 7003/05 and Milli-Q® EQ 7008/16 water purification systems.
특징 및 장점
  • Pleated filter and carbon block components provide high-efficiency removal of colloids, particles and free chlorine from potable water to ensure reverse osmosis (RO) membrane performance over years.
  • 63% of the parts suppliers are ISO 14001 environmental management system-certified.
법적 정보
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Milli-Q® 초순수로 과학에 자신감을 가지세요. 실험실의 요구 사항과 제약 조건을 완전히 충족하는, 저희의 확장된 실험실 정제수 솔루션 제품군을 확인해 보세요.
Milli-Q® 초순수로 과학에 자신감을 가지세요. 여러분의 실험실 요건과 제약 조건을 완전히 충족하는 실험실 정제수 솔루션을 위한 저희의 확장된 제품군을 확인해 보세요.