주요 문서
HX0293
Supelco
Hexane
≥99.0% (n-hexane basis)
동의어(들):
Hexane, n-Hexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
EC 인덱스 번호:
203-777-6
분석:
≥99.0% (n-hexane basis)
bp:
69 °C (lit.)
vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
제품명
n-Hexane 99%, 99%
vapor density
~3 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99.0% (n-hexane basis)
양식
liquid
autoignition temp.
453 °F
expl. lim.
7.7 %
불순물
≤0.05% Water (H2O)
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
전이 온도
flash point -22 °C
solubility
0.0095 g/L
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
99%
분석 메모
Assay (n-Hexane): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-22 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1