material
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
304 stainless steel ferrule
316 stainless steel (EN 1.4404)
PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
silicone plunger seal (for valve tip)
파라미터
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
전체 길이
450.5 mm ± 3 (17.736 in. ± 0.118)
카트리지 공칭 길이
10 in. (25.4 cm)
연결부 외경 × 내경 × 높이
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
페룰(ferrule) 크기
4 in.
포트 외경 × 내경 × 높이
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
피팅
plunger-type drain valve
plunger-type vent valve
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Series 4000™ Housing Single-Round T-Line 10-inch Code 7
Single Round T-Line
포장
Material Size: 1
법적 정보
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany