material
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
304 stainless steel ferrule
316 stainless steel (EN 1.4404)
silicone plunger seal (for valve tip)
파라미터
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
전체 길이
450.5 mm ± 3 (17.736 in. ± 0.118)
카트리지 공칭 길이
5 in. (12.7 cm)
connections O.D. × I.D. × H
25 mm × 1/2 in. × 1.65 mm, drain/vent connection
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
페룰(ferrule) 크기
4 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Series 4000™ Housing Single-Round T-Line 5-inch Code 7
Single Round In-Line
포장
Material Size: 1
법적 정보
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany