product name
Ethyl Alcohol, anhydrous, denatured
Quality Level
형태
liquid
구성
ethanol, 92-94%
ethyl acetate, 1-2%
methanol, 3-5%
불순물
≤0.005% Acidity (as acetic acid)
≤0.5% Water (H2O)
색상
APHA: ≤20
전이 온도
flash point 11 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
anhydrous, denatured
물리적 형태
100 volumes SD Alcohol #1 (1 volume Ethyl Acetate, 1 volume Hydrocarbon solvent, 1 volume MIBK)
분석 메모
Acidity (as acetic acid)0.005% maxAssay (Ethanol)92-94%Assay (Ethyl acetate)1-2%Assay (Methanol)3-5%Color (APHA)20 maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardNonvolatile residue0.0025% maxSpecific Gravity at 20/20°C0.789-0.793Water (H2O)0.5% max
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
51.8 °F
Flash Point (°C)
11 °C