Key Documents
EX0275
Supelco
Specially Denatured Alcohol 3C
200 Proof
동의어(들):
ethyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352108
Quality Level
형태
liquid
농도
200 proof in alcohol (denatured)
전이 온도
flash point 13 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
애플리케이션
200 Proof
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup