주요 문서
CN1H71001
Millipore
Polygard® CART 10" CD7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
polypropylene
Quality Level
제조업체/상표
Polygard
카트리지 공칭 길이
10 in. (25 cm)
공극 크기
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
카트리지 코드
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
일반 설명
Device Configuration: Cartridge
법적 정보
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany