Key Documents
CN1271001
Millipore
*PP PLEAT CART 1.2UM 10" C-7
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
polypropylene
Quality Level
공극 크기
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
카트리지 코드
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
일반 설명
Device Configuration: Cartridge