주요 문서
CN0603001
Millipore
*PP PLEAT CART 0.6UM 30" C-0
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
polypropylene
공극 크기
0.6 μm nominal pore size
0.6 μm pore size
카트리지 코드
Code 0 (2-222; O-rings)
일반 설명
Device Configuration: Cartridge