주요 문서
CHGE72TS375-P
Millipore Express® SHC, Cartridge
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
material
polyethersulfone membrane (PES)
silicone O-ring
무균
non-sterile
멸균 적합성
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
제품 라인
Millipore Express®
특징
hydrophilic
기술
sterile filtration: suitable
길이
20 in.
너비
2.7 in.
중심부 크기
, polysulfone
여과 면적
0.96 m2
Matrix
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
카트리지 코드
Code 7
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany