문서
AX0442
Supelco
Reagent Alcohol
82.0-86.0% ethanol basis, Reagent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H6O
CAS Number:
Molecular Weight:
46.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
product name
Alcohol, Reagent
Quality Level
분석
82.0-86.0% ethanol basis
형태
liquid
구성
isopropyl alcohol, 4.0-6.0%
methanol, 3.5-5.5%
Water, 7-8%
색상
APHA: ≤20
전이 온도
flash point 17 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent
물리적 형태
To each 100 parts of SD 3A Alcohol are added 5 parts of Isopropyl Alcohol
분석 메모
Assay (Ethanol): 82.0-86.0%
Assay (Isopropyl alcohol): 4.0-6.0%
Assay (Methanol): 3.5-5.5%
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 7-8%
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
62.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
17 °C - closed cup