product name
Acetonitrile, anhydrous, Biotechnology, ≥99.9% (GC)
Grade
anhydrous
biotech. grade
Quality Level
200
300
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
분석
≥99.9% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
불순물
≤0.6 μeq/g Titrable base
≤1 ppm Free amine (as dimethylamine)
≤10 ppm Water (H2O)
≤2.0 μeq/g Titrable acid
증발 잔류물
≤5 ppm
색상
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
전이 온도
flash point 2 °C
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤200 nm
UV 흡수
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.60
λ: 220 nm Amax: ≤0.30
λ: 230 nm Amax: ≤0.08
λ: 240 nm Amax: ≤0.03
λ: 250 nm Amax: ≤0.03
λ: 270 nm Amax: ≤0.02
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
배송 상태
ambient
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
제조 메모
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup