추천 제품
Grade
for inorganic trace analysis
Quality Level
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
15.4 hPa ( 20 °C)
분석
99%
형태
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
전이 온도
flash point 39 °C
solubility
602.9 g/L
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Ag: ≤50 pg/g
Al: ≤50 pg/g
As: ≤50 pg/g
Ba: ≤10 pg/g
Be: ≤10 pg/g
Bi: ≤10 pg/g
Ca: ≤50 pg/g
Cd: ≤10 pg/g
Ce: ≤10 pg/g
Co: ≤10 pg/g
Cr: ≤10 pg/g
Cs: ≤10 pg/g
Cu: ≤10 pg/g
Dy: ≤1 pg/g
Er: ≤1 pg/g
Eu: ≤1 pg/g
Fe: ≤50 pg/g
Ga: ≤10 pg/g
Gd: ≤1 pg/g
Ge: ≤10 pg/g
Hf: ≤10 pg/g
Ho: ≤1 pg/g
In: ≤1 pg/g
K: ≤50 pg/g
La: ≤1 pg/g
Li: ≤10 pg/g
Lu: ≤10 pg/g
Mg: ≤50 pg/g
Mn: ≤10 pg/g
Mo: ≤10 pg/g
Na: ≤100 pg/g
Nd: ≤1 pg/g
Ni: ≤50 pg/g
Pb: ≤10 pg/g
Pr: ≤1 pg/g
Pt: ≤50 pg/g
Rb: ≤10 pg/g
Re: ≤10 pg/g
Rh: ≤50 pg/g
Ru: ≤50 pg/g
Sb: ≤50 pg/g
Sc: ≤10 pg/g
Sm: ≤1 pg/g
Sn: ≤50 pg/g
Sr: ≤10 pg/g
Tb: ≤1 pg/g
Te: ≤1 pg/g
Th: ≤1 pg/g
Ti: ≤10 pg/g
Tl: ≤10 pg/g
Tm: ≤1 pg/g
U: ≤1 pg/g
V: ≤10 pg/g
W: ≤10 pg/g
Y: ≤1 pg/g
Yb: ≤1 pg/g
Zn: ≤50 pg/g
Zr: ≤10 pg/g
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
포장
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
102.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
39 °C - closed cup