ABT179
Anti-Pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform (NRG1 Antibody)
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform, Pro-NRG1, Neuregulin-1, Acetylcholine receptor-inducing activity, ARIA, Breast cancer cell differentiation factor p45, Glial growth factor, Heregulin, HRG, Neu differentiation factor, Sensory and motor neuron-der
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NRG1(3084)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
품질
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform (NRG1) in 10 µg of PC3 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable