ABE12
Anti-phospho CARM1 (Ser228) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Protein arginine N-methyltransferase 4, coactivator-associated arginine methyltransferase 1, coactivator-associated arginine methyltransferase-1
About This Item
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human, horse
종 반응성(상동성에 의해 예측)
canine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer228)
유전자 정보
human ... CARM1(10498)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Histones
품질
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CARM1 on 10 µg of EGF treated and untreated A431 cell lysates.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
EGF treated and untreated A431 cell lysates
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable