ABC226
Anti-USP7S Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7, Deubiquitinating enzyme 7, Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, Ubiquitin thioesterase 7, Ubiquitin-specific-processing protease 7
About This Item
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
Xenopus (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... USP7(7874)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
품질
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected USP7S in 10 µg in HeLa cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable