AB2959
Anti-ADAM 9 Antibody, disintegrin domain
from rabbit
동의어(들):
ADAM metallopeptidase domain 9 (meltrin gamma), a disintegrin and metalloproteinase domain 9 (meltrin gamma), Cellular disintegrin-related protein, Myeloma cell metalloproteinase, Metalloprotease/disintegrin/cysteine-rich protein 9
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
chimpanzee (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ADAM12(8038) , ADAM9(8754)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Cell Structure
MMPs & TIMPs
품질
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ADAM 9 in 10 µg of human chondrocyte cell lysate.
표적 설명
결합
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Human chondrocyte cell lysate
기타 정보
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable