문서
AB10080
Sigma-Aldrich
Anti-CYP450 Antibody, clone 2E1
serum, Chemicon®
동의어(들):
cytochrome P450
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
serum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
종 반응성
human
포장
antibody small pack of 25 μL
제조업체/상표
Chemicon®
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
ambient
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CYP2A13(1553)
면역원
Recombinant CYP450 2E1
애플리케이션
Anti-CYP450 Antibody, clone 2E1 is an antibody against CYP450 for use in WB.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
품질
Routinely evaluated by immunoblot.
표적 설명
57 kDa
물리적 형태
Raw Rabbit Serum with 0.1% Sodium Azide
저장 및 안정성
1 year at 2-8°C from date of shipment
기타 정보
Please refer to lot specific datasheet.
법적 정보
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany