문서
A002
Millipore
NovaSeptum Bag rack, single sampling, for 1-port Holder TC25/NAC18
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104105
eCl@ss:
36101790
무균
sterile
Quality Level
높이
260-460 mm
길이
250 mm
니들 크기
2.0 mm
너비
30 mm
중량
0.5 kg1.1 lb
적합성
suitable for sampling