주요 문서
96100027-M
Millipore
Vantage L Adjuster Cartridge Housing Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
eCl@ss:
32011301
material
glass filled polypropylene surface (exterior)
Quality Level
제조업체/상표
Vantage
기술
protein purification: suitable
직경
4.4 cm (1.7 in.)