문서
9011S
Sigma-Aldrich
Human Specific–Ultra Sensitive Insulin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.84
결합
125Iodine
Quality Level
label
125Iodine labeled
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
일반 설명
Radioactivity: <3 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
애플리케이션
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
저장 및 안정성
2–8 °C
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
표적 기관
Respiratory Tract
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2