문서
8.45055
Sigma-Aldrich
Pyrrole
동의어(들):
Pyrrole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5N
CAS Number:
Molecular Weight:
67.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
vapor pressure
8.7 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
550 °C
효능
137 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3.10-14.8 % (v/v)
pH
>6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
130-131 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
전이 온도
flash point 39 °C
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
InChI key
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Colour (visual): yellow
Appearance of substance (visual): liquid
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.971
Identity (IR): passes test