주요 문서
8.43954
Sigma-Aldrich
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
for synthesis
동의어(들):
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H18LiNSi2
CAS Number:
Molecular Weight:
167.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
EC 인덱스 번호:
223-725-6
양식
solid
bp
114-116 °C/1013 hPa
mp
71 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI key
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°C)
17 °C - closed cup