Key Documents
8.43805
Sigma-Aldrich
Triisooctylamine
for synthesis
동의어(들):
Triisooctylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C8H17)3N
CAS Number:
Molecular Weight:
353.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
247-092-0
분석
≥95.0% (acidimetric)
형태
liquid
bp
>204 °C
전이 온도
flash point 110 °C (DIN 51758)
density
0.800 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C24H51N/c1-22(2)16-10-7-13-19-25(20-14-8-11-17-23(3)4)21-15-9-12-18-24(5)6/h22-24H,7-21H2,1-6H3
InChI key
YKGBNAGNNUEZQC-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.818
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2