Key Documents
8.43789
Sigma-Aldrich
5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid
for synthesis
동의어(들):
5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H14O2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
206.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
214-071-2
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
형태
solid
효능
1130 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
150 °C/0.1 hPa
mp
59-62 °C
벌크 밀도
260 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI key
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable