주요 문서
8.41875
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-methylstyryl)-benzene
for synthesis
동의어(들):
1,4-Bis(2-methylstyryl)-benzene, Bis-MSB
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H22
CAS Number:
Molecular Weight:
310.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
236-285-5
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
양식
solid
mp
179-181 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
InChI key
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable