주요 문서
8.41642
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butene
for synthesis
동의어(들):
4-Bromo-1-butene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7Br
CAS Number:
Molecular Weight:
135.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
225-937-4
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
형태
liquid
전이 온도
flash point 1 °C
solubility
0.76 g/L
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2
InChI key
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.330 - 1.340
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
1 °C