주요 문서
8.41567
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzothiazole
for synthesis
동의어(들):
2,5-Dimethylbenzothiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H9NS
CAS Number:
Molecular Weight:
163.24
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
202-404-4
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
crystals
효능
957 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
40-42 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C9H9NS/c1-6-3-4-9-8(5-6)10-7(2)11-9/h3-5H,1-2H3
InChI key
XHANCLXYCNTZMM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 42 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup