문서
8.41244
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzotrifluoride
for synthesis
동의어(들):
4-Hydroxybenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-p-cresol, 4-Trifluoromethylphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5F3O
CAS Number:
Molecular Weight:
162.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
206-945-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
powder
bp
73-75 °C/11 hPa
mp
46-48 °C
전이 온도
flash point 83 °C
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
InChI key
BAYGVMXZJBFEMB-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 47 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
183.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84 °C - closed cup