문서
8.24593
Sigma-Aldrich
9-Vinylanthracene
for synthesis
동의어(들):
9-Vinylanthracene, 9-Ethenylanthracene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H12
CAS Number:
Molecular Weight:
204.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
219-486-2
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
형태
powder
mp
61-64 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
InChI key
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable