주요 문서
8.21935
Sigma-Aldrich
1-Ethylquinaldinium iodide
for synthesis
동의어(들):
1-Ethylquinaldinium iodide, N-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14IN
CAS Number:
Molecular Weight:
299.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
210-120-7
NACRES:
NA.22
양식:
powder
Quality Level
양식
powder
solubility
250 g/L
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[I-].[n+]1(c2c(ccc1C)cccc2)CC
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-10(2)8-9-11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable